Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), kristallines Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
35662.18EA 506 CHF
35662.18 35662.09
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), kristallines Pulver -325 mesh
Silicium
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635