Biophotometer, Genesys™ 10S UV/Vis
Lieferant: Thermo Scientific
634-0591EA 9610 CHF
SPET840-209300 SPET840-209400
Biophotometer, Genesys™ 10S UV/Vis
Die Genesys 10S Bio sind UV/Vis-Doppelstrahlgeräte für Wellenlängenscans mit verbesserter Leistung.
  • Bandbreite für verbesserte Nukleinsäuremessung (Verhältnis und Konzentration)
  • Direktproteinmessung bei 280 nm und 205 nm
  • Standardmessungen von Proteinkonzentrationen mit Coomassie/Bradford; Lowry; modifizierte Lowry-Methode; BCA; Pierce Micro-BCA und 660 nm Protein-Assays
  • 6-fach-Küvettenwechsler für automatisierte Experimente mit mehreren Proben
Diese Geräte sind vielseitig und verfügen über eine intuitive und leistungsstarke interne Software mit vorkonfigurierten Methoden, die bearbeitet und als leicht zugängliche, persönlich angepasste Assaymethoden gespeichert werden können.
Lieferumfang: Wird mit einem 6-fach-Küvettenwechsler, Einfach-Küvettenhalter, Ersatzsicherungen, USB-Speichergerät, USB-Kabel, Staubschutzhülle und Bedienungsanleitung geliefert.