Sie suchten nach: L(+)-Histidin
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Lieferant: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beschreibung: L(+)-Histidin 98,5-101,5% (Trockenmasse) USP, Multi-Compendial, meets analytical specification of ChP, BP, JP, Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Beschreibung: L(+)-Histidin USP, Multikompendial, J.T.Baker®
Artikel-Nr: (24581.134)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: L(+)-Histidin, TECHNICAL
UOM: 1 * 25 g
Lieferant: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beschreibung: L(+)-Histidin 98,5-101,5% (Trockenmasse) USP, FCC, Multikompendial, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Apollo Scientific
Beschreibung: USP, Pyrogen free
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: L(+)-Histidin Base, BioChemica
Artikel-Nr: (A1341.1000)
Lieferant: PanReac AppliChem
Hersteller Artikel Nummer : A1341.1000
Beschreibung: L(+)-Histidin
UOM: 1 * 1 kg
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: L(+)-Histidin ≥98%
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: L-histidine is an essential amino acid with a basic side chain, and is hydrophilic in character
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: L(+)-Histidin 98%
Lieferant: Spectrum Chemical
Beschreibung: BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
New Product
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C.)
L-histidine is one of the three amino acids with a basic side chain, and is very hydrophilic in ch...
Artikel-Nr: (ICNA114060322)
Lieferant: MP Biomedicals
Hersteller Artikel Nummer : 114060322
Beschreibung: L(+)-Histidin
UOM: 1 * 100 g
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beschreibung: L-Histidin, EMPROVE® exp Ph. Eur., USP, JP geeignet für die Verwendung als Excipient, SAFC®
Artikel-Nr: (CHMCAB5510)
Lieferant: Chemicon
Hersteller Artikel Nummer : AB5510
Beschreibung: L(+)-Histidin
UOM: 1 * 100 µl
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom