D-Psicose 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO456270050EA
1380
CHF
ACRO456270050
ACRO456270010
D-Psicose 98%
D-Psicose
Formel:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Melting Pt: 109 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00083478 CAS-Nummer: 551-68-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤25 % |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |