VWR® Maximum, Chemikalienbeständige Hülle
Lieferant: VWR
VWR®
129-1217EA 196 CHF
129-1217
VWR® Maximum, Chemikalienbeständige Hülle
Überzüge
Diese chemikalienbeständigen Hüllen bieten höchsten verfügbaren Schutz.
  • Chemikalien- sowie flüssigkeits- und partikelabweisend
  • Doppelt beschichtetes Material schützt vor gefährlichen Flüssigkeiten und giftigen Chemikalien
  • Maximale Haltbarkeit und Reißfestigkeit
Diese Hüllen wurden entwickelt, um den Barriereschutz zu optimieren und das Eindringen zahlreicher Chemikalien zu verhindern.
Die Schutzhüllen unterliegen einer strengen Prüfung und werden in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt, um zu gewährleisten, dass jeder Artikel höchste Qualitätsstandards und die Spezifikation erfüllt.
Von einem unabhängigem Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.