Sie suchten nach: Labormarker
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese vielseitigen Labormarker sind zum Schreiben auf nassen oder trockenen Oberflächen konzipiert und eignen sich für Industrie-, Biomedizin- und Aus...
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: Die Permanentmarkierstifte für das Labor zeichnen sich durch eine Tinte aus, die eine Beschriftung von kalten und nassen Oberflächen, Kunststoffbeutel...
Artikel-Nr: (631-0014)
Lieferant: MARIENFELD
Hersteller Artikel Nummer : 6130603
Beschreibung: Permanentmarker zur dauerhaften Beschriftung von Objektträgern und Einbettkassetten, in auffallend schwarzer Farbe. Ultrafeine Schreibspitzen. Die Lab...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (NEOL2-5040)
Lieferant: NEOLAB
Hersteller Artikel Nummer : 2-5040
Beschreibung: Markers write on all materials used in a laboratory (as glass, plastics, porcelain, metal, wood, paper, etc.) and perform equally well on dry or moist...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Universell einsetzbare schwarze Schreibstifte für eine Vielzahl von Verwendungen. Kappe mit praktischem Clip.
Lieferant: DIVERSIFIED BIOTECH
Beschreibung: Laboratory marker, Teeny Writer, extra fine 0,4 mm, Applikation: Labor, Schwarz
Lieferant: PRECISION DYNAMICS CORPORATION
Beschreibung: Versatile, permanent markings write on plastic, metal, and porcelain labware.
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom