Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (10)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Handschuhspender
16  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Halter bestehen aus robustem und durchsichtigem Acryl, so dass die Größen- und Materialangaben auf den Boxen genau abgelesen werden können.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Epoxid-beschichteter Stahlhalter für Spenderboxen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Halterung aus PS mit Microban®-Beschichtung eignen sich zur Wandbefestigung.
UOM:  1 * 3 ST
Artikel-Nr: (611-3119)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese modulare Halterung besteht aus schlagfestem, robustem Harz, das reinigungsmittelbeständig ist.
UOM:  1 * 3 ST
Lieferant:  Palbam
Beschreibung:   Diese Spender zur Wandmontage sind für steril verpackte Handschuhe konzipiert.
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Hersteller Artikel Nummer : POS002
Beschreibung:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Epoxy-coated, welded steel wire racks for one, two or three boxes of disposable gloves, wipes or tissues.
Artikel-Nr: (AKAAAK-787)
Lieferant:  AK
Hersteller Artikel Nummer : AK-787
Beschreibung:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 16
  1  2  Nächste