Sie suchten nach: Dichtungen
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Ensure a better process seal with outstanding chemical resistance.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Achten Sie auf einen dichten Verschluss.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Hands-free installation for difficult-to-reach locations!
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Sale
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Smart Gasket lets you take samples or readings from a sanitary line.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Simple accessories to protect your delicate pressure gauge.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Easily detect lost elastomeric fragments to prevent contamination and product recalls.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Greater particulate capacity for higher particulate flow.
Artikel-Nr: (MFLX30544-20)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Easily sample fluid in critical high-purity system.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: The benefits of PTFE and 316L stainless steel in one gasket!
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Extend the life and accuracy of your expensive and fragile instruments.
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom