Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Mikrotome
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortieren nach:
Lieferant:  LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung:   The RM 2255 perfectly harmonises practical features with an ergonomic design and user safety. Its two-in-one design concept allows motorised as well a...
Artikel-Nr: (720-1773)
Lieferant:  LEICA MICROSYSTEMS
Hersteller Artikel Nummer : 1492235EUUL
Beschreibung:   The manual rotary microtome for outstanding durability, precision, and comfort.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung:   The RM2125 RTS has the essential features for safer sectioning and optimised workflows. A quick-exchange specimen clamp and an 8° orientation system f...
Lieferant:  Slee
Hersteller Artikel Nummer : 10065000
Beschreibung:   Das CUT 4062 ist ein manuelles Rotationsmikrotom mit wartungsfreier Käfigrollenführung und Mikrometerwerk für höchste Stabilität und Präzision. D...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Slee
Hersteller Artikel Nummer : 10070001
Beschreibung:   Das CUT 5062 ist ein halbautomatisches Rotationsmikrotom für Paraffinschnitte.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung:   Cryostat, motorized, CM1950, motorised, Cutting thickness: 1 - 100 μm in 0,5 µm increments, Arbeitshub: 59 mm, Max. specimen size: 50×80 mm, 835×850×1215 mm, 193 kg
Lieferant:  Slee
Beschreibung:   The MNT high-end cryostat is designed for histology/ pathology and research applications. The instrument is equipped with a fully automatic rotary mic...
Lieferant:  Slee
Beschreibung:   Der MTC ist ein leicht transportierbarer, vollständiger Tischkryostat für den Einsatz in der Histologie/Pathologie sowie in Forschungslaboratorien; er...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 11
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping