Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
NAP-Kit-Komponenten
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Hi-Bind® DNA mini columns are silica glass fibre columns that can bind up to 100 μg of genomic DNA or 35 μg of plasmid DNA per prep. Columns feature a...
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   E-Z® 96 DNA plates are silica glass fibre plates can bind up to 50 μg of genomic DNA or 20 μg of plasmid DNA per prep. Each well has a capacity of 1 m...
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Hersteller Artikel Nummer : MEDNACOL-02
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigung, Komponenten, MicroElute® DNA Säulen
UOM:  1 * 200 Tests
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigung, Komponenten, RNA-Homogenisator-Säulen
Artikel-Nr: (RNA96-01)
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Hersteller Artikel Nummer : RNA96-01
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigung, Komponenten, E-Z 96®, E-Z® 96 RNA plates
UOM:  1 * 10 Tests
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 5  von 5
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping