Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Gas chromatography 3-port SilFlow device
Lieferant: Thermo Scientific
This SilFlow 3-Port device allows column switching in GC-MS without the need to vent.
  • Utilises a make up gas module and a microfluidic device
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
3 Port Silflow MCD (0,25/0,32) 1 HYPE60201-398
Hersteller Artikel Nummer : 60201-398
Replacement parts
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Deactivated tubing 170 µm, Ø×L: 0,363×1200 mm 1 HYPE60201-394
Hersteller Artikel Nummer : 60201-394
Deactivated tubing 170 µm, Ø×L: 0,363×600 mm 1 HYPE60201-390
Hersteller Artikel Nummer : 60201-390
Fingertight ferrules for 0,25 mm ID columns 10 555-9044
Hersteller Artikel Nummer : 29063466
Fingertight ferrules for 0,32 mm ID columns 10 555-9043
Hersteller Artikel Nummer : 29063467
Fingertight tool 1 HYPE60201-401
Hersteller Artikel Nummer : 60201-401
SilFlow nuts 10 555-9146
Hersteller Artikel Nummer : 290SF302
Untreated fused silica tubing 75 µm, Ø×L: 0,363×300 mm 1 HYPE60201-391
Hersteller Artikel Nummer : 60201-391
Untreated fused silica tubing 75 µm, Ø×L: 0,363×800 mm 1 HYPE60201-395
Hersteller Artikel Nummer : 60201-395
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge