VWR® UV-3100PC, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR
VWR®
634-6042EA 5150 CHF
634-6042
VWR® UV-3100PC, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
UV/Vis-Spektralphotometer für erweiterte Messungen in der Qualitätskontrolle, bei biochemischen und pharmazeutischen Anwendungen.
  • Absorption, Transmission und Konzentration in der Photometrie
  • Bis zu 10 quantitative Standards
  • Vier Methoden für die Kalibrierkurve: linear – linear durch Null – quadratisch – kubisch
  • Offline-Berechnung, Neuskalierung, Kurvenverfolgung und Peak-Suche
  • Kinetisches Scannen von Zeitverläufen oder zur Berechnung von Reaktionsraten
Lieferumfang: Wird mit vier Glasküvetten, zwei Quarzküvetten (nicht V3000-PC), Staubschutzhülle, USB-Kabel, USB-Stick mit 8 GB, Software, Küvettenhalter für vier Küvetten (10 mm) und Netzkabeln mit UK-, CH-, und EU-Steckern geliefert.