Sterilisationsindikatoren für Dampf
Lieferant: Südpack Medical
489-0100EA 314 CHF
489-0100
Sterilisationsindikatoren für Dampf
Sterilisationsindikatoren
Einsetzbar für die Dampfsterilisation. Die Farbe dieser Etiketten wechselt nach erfolgter Sterilisation von rosa zu dunkelbraun.
Verpackung: 1 Rolle mit 5000 Etiketten