Augenspülstation, pH Neutral
Lieferant: Plum Safety
118-0072EA 64.9 CHF
118-0072
Augenspülstation, pH Neutral
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Wandstation mit 1 Liter steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) und beiliegendem Piktogramm.
  • Geeignet für die Montage in der Nähe jedes Arbeitsplatzes
  • Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali
  • Hervorragend als Ergänzung zu fest montierten Notfallduschen geeignet
Spülzeit: ∼ 2 Minuten