Schränke für Pulverbearbeitung, XIT, Bigneat
Lieferant: Bigneat
XIT
135-1682EA 4220 CHF
135-1682 135-2024 135-1683 135-0657
Schränke für Pulverbearbeitung, XIT, Bigneat
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Abzugsschränke
Zum Schutz vor Partikeln beim Wägen und Handling von Pulvern. Diese Partikelfiltrationssysteme arbeiten mit einer zweistufigen Filtration. Zuerst entfernt ein Vorfilter Partikel >5 µm, dann entfernt ein hochleistungsfähiger, nach BS EN 1822 zertifizierter HEPA-Filter Partikel >0,3 µm auf eine absolute Filtration von 99,997%.
F3 XIT: Kleine Wägekabinen:
Das Lüftergehäuse aus Weichstahl ist epoxidbeschichtet
Die transparenten Scheiben (6 mm) sind aus klarem Acryl, das korrosionsbeständig und leicht zu reinigen ist
Diese Kabine ist ideal für eine einzelne Waage und hat eine sehr kleine Stellfläche
Kompakt und transportabel
Lüfter sorgt für optimale Anströmungsgeschwindigkeiten zwischen 0,3 bis 0,5 m/s
F3 XIT Kabinen besitzen eine aufklappbare Zugangsklappe