Diese digitalen Stabthermometer sind ideal für Feldstudien, Nasslabore, abspülbare Bereiche, Lebensmittelkontrollen und Tanks/Wannen.
- Messen die Temperatur von Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen
- Die 120 bis 197 mm langen Fühler sind ideal für die Verwendung in Küvetten, Reagenzgläsern, Kolben, Bechern usw.
- Messfühler mit stumpfer Spitze sind ideal zur Verwendung in Tierarztpraxen und im landwirtschaftlichen Bereich
- Oberflächenfühler ist ideal für Koch-, Labor- und Heizplatten (enthält keine Fühlerhülle)
- Funktionen sind u. a. Minimum-/Maximum-Temperaturmesswerte, Alarme, "HOLD"-Funktion; es stehen wasserabweisende Modelle zur Verfügung
- Gerätekalibrierung rückführbar auf NIST
Kalibrierpunkte: 0; 100 °C.
Diese elektronischen Stabthermometer sind nicht für Feststoffe (wie gefrorene Stoffe) geeignet.
Zertifizierungen: Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung, ISO/IEC 17025:2005
Lieferumfang: Werden mit akkreditierter Kalibrierdokumentation, mehrsprachigen Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und einer AAA-Batterie geliefert.