Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (14)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Leitfähigkeitselektroden
39  results were found
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/35/18989335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Elektrode, Leitfähigkeit, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxid, Ø×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-polig, 1,5-m-Kabel
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Elektrode, Leitfähigkeit, VWR®
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity / temperature cell can be used with the multi-parameter meters pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  WTW
Beschreibung:   TetraCon® 325, TetraCon® V und KLE 325 eignen sich für Vor-Ort-Messungen in Seen, Flüssen und Abwasser, Fischzuchtanlagen, Gru...
Lieferant:  WTW
Beschreibung:   Hochwertige, verbesserte Sensortechnologie kombiniert mit modernster Messelektronik. Für den Gebrauch mit IDS-Messgeräten.
Lieferant:  SI Analytics
Beschreibung:   Elektrode, Leitfähigkeit, IDS®, LF413T IDS, 4-polig, −5...+80 °C, Kunststoff, Ø×L: 15,3×120 mm, 0,475 cm-1, IDS-Stecker, 1,5-m-Kabel
Lieferant:  Thermo Orion
Beschreibung:   These versatile conductivity cells are intended for laboratory and field use.
Lieferant:  SI Analytics
Beschreibung:   Diese High-End-Leitfähigkeitsmesszellen eignen sich ideal für die Überwachung und Steuerung von Anlagen sowie die Prüfung von Reinstwasser in Qualität...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 39
  1  2  3  4  5  Nächste