VWR® INCU-Line® Premium, Kühlinkubatoren
Lieferant: VWR
VWR®
390-0730EA 3140 CHF
390-0730
VWR® INCU-Line® Premium, Kühlinkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit Umluftgebläse haben einen Temperaturbereich von 3 bis 70 °C und verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl und einen Außenmantel aus Edelstahl mit Leinen-Struktur. Die Modelle sind mit einer robusten Außentür und einer Innentür aus Glas ausgestattet. Alle Modelle verfügen über eine integrierte LED-Lampe, interne Steckdose, 30 mm-Zugangsöffnung, Echtzeituhr, Timer (1 Minute bis 999:59 Stunden oder Dauerbetrieb), internen Speicher (für bis zu 4100 Datenaufzeichnungen pro Nutzer) und USB-Anschluss mit Flash-Laufwerk zum Aufzeichnen von Daten.
  • Farb-LCD-Touchscreen, stellt die Werte als Tabelle oder Grafik dar
  • Administratorfunktion zur Verwaltung von Benutzerkonten, Speicher für 20 Benutzerprogramme, 7-Tage-Programmierung
  • Mehrsegment-Temperatur-Zeit-Profil (bis zu 9) mit verstellbaren Rampen
  • Einstellbare Startverzögerung (von 1 min bis 99:59 h oder Datum / Uhrzeit)
  • Ethernet-Verbindung (LAN-Port) und Fernsteuerung via Internet
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl (50 bis 100%)
  • IL 150R Premium-Modelle sind ohne weiteres Zubehör stapelbar
Alle Premiummodelle verfügen über die folgenden Sicherheitsfunktionen:
*Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 mit einstellbarer Über- und Untertemperatur zum Schutz von Proben und Inkubator
*Stromausfall-Kontrollsystem, akustischer und visueller Alarm
*Türverriegelung und Alarm bei offener Tür
*Alarm bei Ausfall des Temperatursensors, automatische Diagnosefunktion
*Automatische Lüfterabschaltung nach Abschluss des Programms
Lieferumfang: Inkl. Drahteinlegeböden aus Edelstahl, Ethernet-Kabel, Testzertifikat (Daten gemessen bei 37 °C) und Premium Control Software auf USB stick.