VWR® BSS, Lagerungssysteme für Kryoboxengestelle
Lieferant: VWR
VWR®
478-0274EA 4690 CHF
478-0274
VWR® BSS, Lagerungssysteme für Kryoboxengestelle
Dewars und Kryogefäße
BSS tanks offer various solutions for storage of vials or straws in liquid or gaseous phase. They provide extremely good temperature uniformity, even with as little as 2 cm of liquid nitrogen remaining above the rack insulator (or 5 cm above the bottom of BSS-5100). The tanks are manufactured from aluminium alloy with fibre glass/epoxy neck and a high vacuum multi-layered super insulation that limits nitrogen evaporation.
  • Äußerst hohe Temperaturkonstanz
  • Der Deckel kann auch mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden (außer BSS-5100 –Vorhängeschloss nicht inbegriffen)
Zertifizierungen: Medizinisch CE-geprüft.
Zubehörinformationen: S70-Steuerung: Temperaturanzeige (1 Punkt), automatische Füllmethode (bis zum gewünschten LN₂-Füllstand), visueller und akustischer Alarm (Unter- bzw. Überschreitung von Temperatur und Flüssigkeitsstand, Unterbrechung bei Füllfehlern), ein potentialfreier Kontakt (mit programmierbarer Funktion) für externen Alarm.
Die neu entwickelte S-170 Steuerung bietet ein Höchstmaß an Probensicherheit und zahlreiche Funktionen: Automatisches Füllverfahren, Temperaturmessung (zwei Fühler), Regelung des Flüssigstickstoffpegels, visueller und akustischer Alarm (Alarm bei zu niedrigem Pegel, Befüllen bis Mindestpegel, Befüllen bis Normalpegel, Alarm bei zu hohem Pegel), Anzeige der Deckelposition (geöffnet/geschlossen), Verwaltung der „Entnebelungs“-Funktion (für bessere Sichtbarkeit im Innern des Behälters), eine RS485-Schnittstelle zur kompletten Verwaltung und Steuerung des Systems über einen PC (Software im Lieferumfang enthalten), vier potentialfreie Kontakte für den Anschluss an ein internes Alarmsystem oder an ein Telefonwahlsystem (vier unterschiedliche Alarmfunktionen können übertragen werden).
Bestellinformation: Edelstahlgestelle für Standardboxen (25, 81 oder 100 Röhrchen) sind im Lieferumfang enthalten.
Für BSS-5100: Rundbogen-Einschübe (für Kryoröhrchen) oder Kanister (für Becher und Pailletten) müssen separat bestellt werden.