Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Hazardous substance collection stations, HazMat
Lieferant: CEMO GMBH
Hazardous substance collection stations, made of glass fibre reinforced plastic (GRP), offer central, safe storage for different containers and liquids. The GRP sump pallet with splash protection wall is suitable to store liquids of all the waterpolluting classes.
  • With galvanised floor frame with grating
  • Protected by patent P 38 01 810.1-09
  • Allows outdoor or indoor use
  • With 200 l containment space
  • Wide opening, lockable lid with pneumatic springs enables easy loading/unloading
  • With general technical approval no. Z-40.12-228 granted by DIBt-Berlin
Surface area: 1500×850 mm (L×W)
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Höhe Gewicht VE Katalognummer Menge
Collection station with grated floor, for indoor installation (without hood) 1380 mm 60 kg 1 CEMG5229
Hersteller Artikel Nummer : 5229
Collection station with grated floor, for outdoor installation (with hood) 2110 mm 85 kg 1 CEMG3412
Hersteller Artikel Nummer : 3412
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Höhe Gewicht VE Katalognummer Menge
Hood, lockable, complete with fittings, suitable for collection stations without hood - mm - 1 CEMG3341
Hersteller Artikel Nummer : 3341
Discharge ball valve, 12,7 mm, nickel plated brass, 90° angled - mm 1 K g 1 CEMG3775
Hersteller Artikel Nummer : 3775
Discharge ball valve, 19 mm, nickel plated brass, 90° angled - mm 1 K g 1 CEMG3776
Hersteller Artikel Nummer : 3776
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge