Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Superoxide Dismutase from Bovine Erythrocytes
Lieferant: ICN Biomedicals
Superoxide dismutases are enzymes that catalyse the dismutation of superoxide into oxygen and hydrogen peroxide. They are an important antioxidant defense in nearly all cells exposed to oxygen.
  • Extinction Coefficient (E1%): 2,64 (1%/280) (Lit.)
  • Isoelectric point (pI): 4,95 (Lit.)
  • Enzyme Commission Number: E.C. 1.15.1.1
It has been used in a study to assess a kinetic model of radiation-induced inactivation of superoxide dismutase in nitrous oxide-saturated solutions. It has also been used in a study to investigate the possible participation of superoxide anion in the intestinal tryptophan 2,3-dioxygenase reaction.
It dissolves readily at 5 mg/ml in 0,05 M potassium phosphate or 0,1 mM EDTA pH 7,8, to give a clear slightly blue solution.
Unit definition: That amount of enzyme causing a 50% inhibition in the rate of assay based on the method of McCord, J.M. and Fridovich, (1969), J. Biol. Chem., 1, 6049.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
3 KU ICNA0219011703
Hersteller Artikel Nummer : 0219011703
15 KU ICNA0219011715
Hersteller Artikel Nummer : 0219011715
30 KU ICNA0219011730
Hersteller Artikel Nummer : 0219011730
75 KU ICNA0219011775
Hersteller Artikel Nummer : 0219011775
300 KU ICNA0219011732
Hersteller Artikel Nummer : 0219011732
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Enzymname Superoxide Dismutase
Spezies Bovine
Ursprung Erythrocytes
Molecular weight ~32,5 kDa
Konzentration ≥0,900 mg protein/mg solid
Zusammensetzung Lyophilised powder
Enzymaktivität ≥3500 u/mg solid
Lagerbedingungen −20 °C
CAS No. 9054-89-1
Farbe Pale blue
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge