Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Multiplex Fluorescent Kit, ONE-HOUR Western™
Lieferant: Genscript
The ONE-HOUR Western™ Multiplex Fluorescent Kit is designed to produce high signal with low background for quick and clear Western analysis of multiple proteins. This kit can be used for any primary antibodies raised from either rabbit, mouse, or goat. The corresponding fluorescent-dye labeled secondary antibodies are also needed.
  • Antibodies from all three major species (rabbit, mouse and goat) can be used
  • No cross-reaction
  • Highly reproducible results
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
ONE-HOUR Western™ Multiplex Fluorescent Kit 1 KIT GENSL00398
Hersteller Artikel Nummer : L00398
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
ChromoSensor™ One-Solution TMB Substrate (125 ml) 1 Pack GENSL00222V125
Hersteller Artikel Nummer : L00222V125
ChromoSensor™ One-Solution TMB Substrate (250 ml) 1 Pack GENSL00222V250
Hersteller Artikel Nummer : L00222V250
ChromoSensor™ One-Solution TMB Substrate (500 ml) 1 Pack GENSL00222V500
Hersteller Artikel Nummer : L00222V500
Dot Blot Box (blue), 10/pack 1 Pack GENSM00109
Hersteller Artikel Nummer : M00109
Dot Blot Box (yellow), 10/pack 1 Pack GENSM00110
Hersteller Artikel Nummer : M00110
LumiSensor™ Chemiluminescent HRP Substrate Kit (2×150 ml) 1 KIT GENSL00221V300
Hersteller Artikel Nummer : L00221V300
LumiSensor™ Chemiluminescent HRP Substrate Kit (2×250 ml) 1 KIT GENSL00221V500
Hersteller Artikel Nummer : L00221V500
Western Wash Box (black), 10/pack 1 Pack GENSM00103
Hersteller Artikel Nummer : M00103
Western Wash Box (blue), 10/pack 1 Pack GENSM00101
Hersteller Artikel Nummer : M00101
Western Wash Box (yellow), 10/pack 1 Pack GENSM00102
Hersteller Artikel Nummer : M00102
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping