Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chemie- und Synchro Chemie-Vakuumpumpstände, PC 610 NT und PC 611 NT
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Vakuumpumpstände mit einer zwei- oder dreistufigen Chemie-Membranpumpe. Kompakter Aufbau mit Chemie-Membranpumpe NT auf Grundplatte, saugseitigem Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung (AK), einem bzw. zwei elektromagnetischen Chemie-Saugleitungsventilen, druckseitigem Emissionskondensator mit Auffangkolben und  Vakuum-Controller CVC 3000 auf Controllerträger.
  • Ölfreies Vakuum bis 2 mbar, hohes Saugvermögen
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE u. ä.)
  • Vakuum-Controller CVC 3000 zur optimalen Vakuumsteuerung und -regelung
  • Elektromagnetisches Saugleitungsventil (24 V=)
  • Saugseitiger Abscheider und isolierter Emissionskondensator mit gemeinsamer Intensivabscheidung aller Dampfanteile, die bei Kühlwassertemperatur und Atmosphärendruck kondensieren
Diese Vakuumpumpstände sind ideal zur Vakuumerzeugung und -regelung im chemischen Labor für Systeme bis 1,5 mbar Endvakuum. Die dreistufige Chemie-Membranpumpe erreicht ein niedriges Endvakuum bei gleichzeitig höherem Saugvermögen. Damit können Prozesse mit häufig hochsiedenden Lösemitteln, bei denen eine Vakuumregelung unter 20 mbar zuverlässig und reproduzierbar arbeiten muss, hervorragend durchgeführt werden. Das Modell PC 611 hat zusätzlich zum elektronisch geregelten Vakuumanschluss einen manuell regelbaren Anschluss sowie integrierte Rückschlagventile gegen eine wechselseitige Beeinflussung der getrennten Prozesse.
Bitte beachten Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Details auf das gesamte Spektrum von Vacuubrand Chemie und Synchro-Systemen.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Modell VE Katalognummer Menge
PC 611 NT, CH-Stecker 1 181-0168
Hersteller Artikel Nummer : 737201
PC 610 NT, CH-Stecker 1 181-1076
Hersteller Artikel Nummer : 737101
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell PC 611 NT PC 610 NT
Vakuumpumpe MD 4C NT
Vakuum-Controller CVC 3000
Förderleistung (l/min) 57
Förderleistung (m³/h) 3,4/3,8 bei 50/60 Hz
Enddruck (abs) (mbar) 1,5
Endtotaldruck mit Gasballast (mbar) 3
Endvakuum ohne/mit Gasballast (mbar) 1,5/3 1.5/3
Anschluss Druckseite Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Saugseite 2× Schlauchdüsen DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Kühlwasser 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm
Zulassung ATEX II 3G IIC T3 X, nur für den Innenraum
B×T×H (mm) 435×243×444 419×243×444
Gewicht (kg) 20,1 19,9
Chemiepumpe MD 4C NT
Max. Pumpenleistung (DIN28432) 50/60 Hz (m³/h) 3,4/3,8
Moisture analyser model PC 610 NT
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping