Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chemie- und Synchro Chemie-Vakuumpumpstände,PC 520 NT
Lieferant: Vacuubrand
Vakuumpumpstände mit einer zwei- oder dreistufigen Chemie-Membranpumpe. Kompakter Aufbau mit Chemie-Membranpumpe NT auf Grundplatte, saugseitigem Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung (AK), einem bzw. zwei elektromagnetischen Chemie-Saugleitungsventilen, druckseitigem Emissionskondensator mit Auffangkolben und  Vakuum-Controller CVC 3000 auf Controllerträger.
  • Ölfreies Vakuum bis 9 mbar
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE u. ä.)
  • Mit Vakuum-Controller CVC 3000 zur optimalen Vakuumsteuerung und -regelung
  • Zwei elektromagnetische Saugleitungsventile (24 V=)
  • Saugseitiger Abscheider und isolierter Emissionskondensator mit gemeinsamer Intensivabscheidung aller Dampfanteile, die bei Kühlwassertemperatur und Atmosphärendruck kondensieren
Dieser besonders wirtschaftliche Vakuumpumpstand bietet die Möglichkeit, über zwei getrennte Vakuumanschlüsse und Vakuum-Controller zwei Prozesse parallel elektronisch auf unterschiedliche Vakuumniveaus zu regeln. Integrierte Rückschlagventile gegen gegenseitige Beeinflussung und Verunreinigung. Kostengünstige und platzsparende Lösung für die Vakuumregelung von zwei eigenständigen Prozessen.
Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Details auf das gesamte Spektrum von Vacuubrand Chemie und Synchro-Systemen.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Modell VE Katalognummer Menge
PC 520 NT, CH-Stecker 1 181-1055
Hersteller Artikel Nummer : 733301
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell PC 520 NT
Vakuumpumpe MZ 2C NT
Vakuum-Controller 2× CVC 3000
Förderleistung (l/min) 33
Förderleistung (m³/h) 2,0/2,3 bei 50/60 Hz
Enddruck (abs) (mbar) 7
Endtotaldruck mit Gasballast (mbar) 12
Endvakuum ohne/mit Gasballast (mbar) 7/12
Anschluss Druckseite Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Saugseite 2× Schlauchdüsen DN 8 - 10 mm
Anschluss Kühlwasser 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm
Zulassung ATEX II 3G IIC T3 X, nur für den Innenraum
B×T×H (mm) 435×361×444
Gewicht (kg) 17,7
Chemiepumpe MZ 2C NT
Max. Pumpenleistung (DIN28432) 50/60 Hz (m³/h) 2,0/2,3
Moisture analyser model PC 520 NT
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge