VWR® PP 3300DPP 3400D, Peristaltikpumpen
Lieferant: VWR
181-4008EA 2770 CHF
VWRI181-4008
VWR® PP 3300DPP 3400D, Peristaltikpumpen
Die Peristaltikpumpen PP 3300D und PP 3400D wurden speziell für kritische Mess- und Dispensieranwendungen konstruiert: Der Anwender kann pumpen, dispensieren und befüllen - alles mit einem Gerät.
  • Schnellladepumpenkopf ermöglicht das Auswechseln der Schläuche in weniger als 30 Sekunden
  • Robuster Motor und Antrieb für wartungsarmen Langzeitbetrieb
  • Kontaminationsfreies Pumpen - die Flüssigkeit kommt nur mit dem Schlauchmaterial in Berührung
  • In sieben Sprachen programmierbar - leichtes Einstellen an fast allen Standorten weltweit
  • Umkehrbare Förderrichtung erlaubt das Ausspülen des Schlauchs vor dem Einsatz
  • Unterschiedliche Schlauchgrößen ermöglichen einen breiten Durchflussbereich
  • Kann für das Pumpen bei einem Druck von bis zu 60 PSIG verwendet werden, was längere Filtrationszyklen ermöglicht
  • Sicherheitsverriegelung fährt das Gerät beim Schlauchwechsel herunter
Die Peristaltikpumpen PP 3300D und PP 3400D sind einfach als Dosierpumpen oder Dispensierer im Volumen-, Zeit- oder Kopiermodus mit festgelegtem Intervall einzurichten. Die Pumprichtung kann auch umgekehrt werden und ermöglicht somit das Ausspülen von Transferleitungen oder das Leeren von Behältern. Die innovativen Systeme PP 3300D und PP 3400D bieten dem Anwender eine Reihe wichtiger Vorteile, einschließlich eines variablen Ein-Kanal-Durchflusses von 0,5 bis 3000 ml/min mit einer variablen Geschwindigkeit von 4 bis 400 min⁻¹. Der leistungsstarke Motor des Geräts bietet eine Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Drehzahlregelung von über 0,25% sowie Fernbedienungsbetrieb.
Zertifizierungen: EN 61010-1 (EU-Niederspannungsrichtlinie) und EN 61326 (EMV-Richtlinie der EU).