Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Lockout box, mini
Lieferant: Brady
This wall-mountable lockout box is injection moulded using Isoplast polymers for rugged durability.
  • Won't corrode
  • Excellent chemical and heat resistance properties
  • Slot in front allows keys to be inserted when box is locked
  • Transparent PC windows let you view contents
  • Pre-drilled holes in back allow for easy wall-mounting
8 padlocks can be applied. If using cable padlocks, the cable will need to fit through two holes to secure, therefore only 4 padlocks can be applied.
Bestellinformation: Supplied with 6 hooks for hanging keys, locks, etc. inside the box. Additional hooks have to be ordered separately. Padlocks not included.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Typ Farbe B×T×H VE Katalognummer Menge
Wall-mountable, mini Rot 102×140×158 mm 1 BRDY050938
Hersteller Artikel Nummer : 050938
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Additional key hooks for portable plastic lock box and mini wall lock boxes 12 BRDY050939
Hersteller Artikel Nummer : 050939
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge