Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
ALCALASE® enzyme, Bacillus licheniformis
Lieferant: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Calbiochem®
A serine endopeptidase that consists primarily of subtilisin A. Suitable for the hydrolysis of proteins.
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1,0 µmol L-tyrosine from hemoglobin per min at 25 °C.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
500 ml 126741-500
Hersteller Artikel Nummer : 126741-500
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Enzymname Alcalase
Ursprung Bacillus licheniformis
Enzymaktivität ≥0,75 Anson u/ml
Lagerbedingungen +2...+8 °C
pH 7,5
Farbe Dark brown
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge