Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
201-1340EA 21 CHF
VWRI201-1340
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Alternative mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: DIN 12387