Abgasanalyse-System
Lieferant: Testo
TEST0632.3511EA 0 CHF
TEST0632.3511 TEST0632.3510
Abgasanalyse-System
Dieses Abgasanalyse-System für die industrielle Emissionsmessung erfüllt vielfältige Mess- und Analyseaufgaben und ist auch für die komplexe Datenerfassung geeignet.
  • Vier verschiedene Applikationen: für Brenner, Gasturbinen, Motoren oder benutzerdefiniert
  • Anweisungen auf dem Display erleichtern die Schritte bis zum Start der Messung
  • Besonders empfehlenswert bei Emissionsmessungen an großen Anlagen
Mit der Control Unit können Sie die Analysebox auch bei räumlicher Trennung von Abgasrohr und Einstellort fernsteuern.
Zertifizierungen: IP 40
Lieferumfang: Wird mit einem O₂-Gassensor und Akku geliefert. Zur Inbetriebnahme der Box muss mindestens ein weiterer Sensor (maximal sechs) angeschlossen werden. Zu den optionalen Gassensoren gehören Sensoren für CO, CO₂, NO, NO₂, SO₂, H₂S und CxHy.
Analysebox, bestückt mit O₂, inkl. Differenzdruck-Sensor, Temperaturfühler, Eingang Typ K NiCr-Ni und Typ S Pt10Rh-Pt, Anschluss Datenbus, Akku, integriertem Verbrennungsluft-Fühler (NTC), Triggereingang, Messdatenspeicher, USB-Schnittstelle. Die Auswahl optionaler Gassensoren umfasst Sensoren für CO, CO₂, NO, NO₂, SO₂, H₂S und CxHy.