Flaschenhalter, Silikon, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT292135401EA 277 CHF
SCOT292135401
Flaschenhalter, Silikon, DURAN®
Der Silikon-Flaschenhalter ist mit acht flexiblen Halterungslamellen ausgestattet und dient zur Stabilisierung von Flaschen und Flaschensystemen, z.B. beim Dispensieren, Pipettieren oder Filtrieren.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Einfach zu reinigen
Mithilfe des Flaschenhalters wird der Schwerpunkt einer Laborglasflasche oder eines Laborglasflaschensystems mittig gesetzt. Die Flasche steht in dem rutschfesten Halter sicher und ermöglicht bequemes und sicheres Arbeiten.