Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Labels for BMP™ 51/53 printers, type B-351, Defender™
Lieferant: Brady
Defender™
Defender™ B-351 is a white matte destructible vinyl label stock with a pressure-sensitive adhesive for use on smooth and textured and rough surfaces.
  • Prevents one-piece removal
  • Used for rating and serial plates
  • Tamper resistant material fractures
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Abmessungen Farbe Klebstoff Für Verpackt VE Katalognummer Menge
Printer labels 25×12 mm Schwarz auf weiß Permanent, Acryl BMP51, BMP53 360 label/box 1 Roll BRDY143233
Hersteller Artikel Nummer : 143233
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge