Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Labels for BMP®51/53 printers, ToughBond™, type B-432
Lieferant: Brady
ToughBond™ B-432 is a clear gloss polyester high performance label for use with a variety of common laboratory glassware items and other consumables, ideal for smooth & textured or rough surfaces.
  • High adhesion
  • Good moisture resistance
  • Designed for powder coated surfaces
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Farbe Klebstoff VE Abmessungen Katalognummer Menge
Laboratory identification labels, for bottles, flasks and dishes, 280 label Schwarz/klar Permanent, Acryl 1 Roll 25×12 mm BRDY143282
Hersteller Artikel Nummer : 143282
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping