Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Refill spill kits, in extra-large response cart
Lieferant: New Pig
PIG®
These refills are specially used for oils, coolants, solvents and water. Packed to refill the PIG Spill Kit in Extra-Large Response Chest or use as an economical boxed spill kit. This spill kit features an absorbents proven for rapid response.
  • PIG® Blue socks stop spreading spills; PIG® mat and pillows absorb; wipess clean surfaces and hands
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
  • Four easy-access compartments hold supplies to handle large spills
Kit includes 18× socks (80×300 mm), 55× socks (80×1220 mm), 150× heavy weight mat pads (380×510 mm), 17× pillows (530×410 mm), 224× all purpose wipes (300×330 mm), 30× disposable bags (910×1520 mm), 6× tamperproof seals (150×55 mm).
Verpackung: Packed in sturdy, tri-wall cardboard.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Absorption VE Katalognummer Menge
PIG® extra-large response cart refill, 109,9 kg 537 l 1 KIT NEWPKITR204
Hersteller Artikel Nummer : KITR204
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping