Methylethylketon (Butanon), sekundärer Referenzstandard für GC, PESTINORM®
VWRC85672.180EA 0 CHF
VWRC85672.180
Methylethylketon (Butanon), sekundärer Referenzstandard für GC, PESTINORM®
Ein sekundärer GC Lösungsmittel Referenzstandard für zahlreiche chromatographische und analytische Anwendungen.
  • Reinheit sowie das spezifische Verunreinigungsprofil festgestellt durch GC-MS und dokumentiert im Analysenzertifikat
  • Rückverfolgbare Daten zum spezifischen aktuellen Lot des primären Standards
  • Komplett synthetisch und typische Reinheit größer 99,9% (GC-FID)