Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (CF555) [clone: 5-4.8]

Lieferant: Biotium
Reacts with human CD48, a 45 kDa glycosyl phophatidyl-inositol (GPI)-anchored cell surface protein. CD48 is strongly expressed on lymphocytes and monocytes and weakly on granulocytes but is absent on platelets, fibroblasts, epithelium and endothelium. CD48 is one of the markers for detecting the defects of GPI anchoring structure on the patients with paroxysmal nocturnal hemoglobulinuria (PNH) and serves as a low affinity ligand for CD2.

Type: Primary
Antigen: CD48
Clonality: Monoclonal
Clone: 5-4.8
Conjugation: CF555
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μL 100 µl BNC551057-100
Hersteller Artikel Nummer : BNC551057-100
500 μL 500 µl BNC551057-500
Hersteller Artikel Nummer : BNC551057-500
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol CD48
Antigen name CD48
Reaktivität Human
Konjugation CF™ 555
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone Clone 5-4.8
Wirt Mouse
Isotyp IgG2a kappa
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms BLAST1, TCT.1, SLAM family member 2 (SLAMF2), B-cell activation marker, BCM1 surface antigen, B cell membrane protein, Signaling lymphocytic activation molecule 2 SLAM family member 2 (SLAMF2), Signaling lymphocytic activation molecule 2, BCM1 surface antigen, B cell membrane protein, B-cell activation marker, TCT.1, BLAST1
Gene ID 243564
Konzentration 0,1 mg/ml
Storage buffer PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge