Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody (HRP) [clone: HO-80]

Lieferant: Biotium
This antibody recognizes CD16 (FcγRIII), the low-affinity receptor for IgG with an apparent molecular weight of 50-80 kDa. Two similar genes represent CD16, CD16A (FcγRIIIA), which exists as a hetero-oligomeric polypeptide-anchored form in macrophages and NK cells and CD16B (FcγRIIIB), which exist as a monomeric GPI-anchored form in neutrophils. Furthermore, there are two known polymorphisms of CD16B, NA-1 and NA-2. Individuals homozygous for NA-2 show a lower phagocytic capacity compared with NA-1. CD16 binds IgG in the form of immune complexes and shows preferential binding of IgG1 and IgG3 isotypes and minimal binding of IgG2 and IgG4. Upon IgG binding, both CD16 isoforms initiate signal transduction cascades that lead to a variety of responses including antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), phagocytosis, degranulation and proliferation.

Type: Primary
Antigen: FCGR3A
Clonality: Monoclonal
Clone: HO-80
Conjugation: HRP
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μL 100 µl BNCH1056-100
Hersteller Artikel Nummer : BNCH1056-100
500 μL 500 µl BNCH1056-500
Hersteller Artikel Nummer : BNCH1056-500
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol FCGR3A
Antigen name CD16
Reaktivität Human
Konjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone Clone HO-80
Wirt Mouse
Isotyp IgG2a kappa
ImmunoFluorescence Yes
Gene ID 372679
Konzentration 0,1 mg/ml
Storage buffer PBS/0,05% BSA
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge