Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HLA-A; HLA-B; HLA-C Mouse Monoclonal Antibody (CF680R) [clone: 246-B8.E7]

Lieferant: Biotium
Reacts with a monomorphic determinant of human major histocompatibility (MHC) class I antigens (HLA-A, B and C). Human MHC class I antigens are expressed constitutively on all nucleated cells lymphocytes such as lymphocytes, thymocytes, granulocytes, and bone marrow cells and are absent on erythrocytes. MHC class I antigens play a role in class I MHC-associated antigen presentation, inhibition of NK cell cytotoxicity, tumor surveillance, and tissue allotransplantation.

Type: Primary
Antigen: HLA-A; HLA-B; HLA-C
Clonality: Monoclonal
Clone: 246-B8.E7
Conjugation: CF680R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse, Non-human primates



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μL 100 µl BNC811054-100
Hersteller Artikel Nummer : BNC811054-100
500 μL 500 µl BNC811054-500
Hersteller Artikel Nummer : BNC811054-500
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol MHC I
Antigen name MHC Class 1
Reaktivität Human, Mouse, Primates Human, Primates, Mouse
Konjugation CF™ 680R
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone Clone 246-B8.E7
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b kappa
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms HLA-A, HLA-B, HLA-C
Gene ID 181244; 654404; 77961
Konzentration 0,1 mg/ml
Storage buffer PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge