Drahtlose Überwachungssysteme, RmoniWeb
Lieferant: Rmoni
Sensor2web™
620-2848EA 287 CHF
620-2848
Drahtlose Überwachungssysteme, RmoniWeb
Überwachungssysteme CO2- und Temperatur-Überwachungssysteme
Ein drahtloses Überwachungssystem zur permanenten Registrierung und Überwachung kritischer Parameter. Typische Anwendungen sind die Temperatur von Lebensmitteln in Kühlanlagen und Transportfahrzeugen, die Umweltbedingungen in pharmazeutischen Reinräumen und die Luftqualität in öffentlichen Gebäuden.
  • Drahtlose Sensoren führen permanente und genaue Messungen kritischer Parameter durch
  • Alle Daten werden sorgfältig und sicher in einem zentralisierten Datenzentrum registriert
  • Die Daten können über das Internet von jedem PC abgerufen werden
  • Gebrauchsfertige und konfigurierbare Berichte versorgen Regulierungsbehörden, Kunden oder interne Auditoren mit allen nötigen Informationen
  • Warnmeldungen per SMS und/oder E-Mail ermöglichen es den Benutzern, bei Überschreitung vordefinierter Schwellenwerte sofort zu handeln
  • Unabhängig von Marke oder Typ des Geräts: Gewährleistet die Wiederverwendung von Investitionen beim Austausch oder bei der Reparatur eines Kühlgeräts oder einer Kühlanlage
Das System ermöglicht eine engmaschige und umfassende Überwachung verschiedener Parameter und eine schnelle Reaktion im Falle von Abweichungen. Mit seiner einzigartigen Kombination aus drahtloser Technologie und webbasierter Software bietet es eine kosteneffiziente und zeitsparende Alternative zu manuellen Messungen.
Eine wirklich cloudbasierte Software mit hoher Verfügbarkeit für die Benutzer. Die Plattform wird ständig weiterentwickelt und bietet täglich neue Funktionen und Kapazitäten. Die ideale Wahl für Benutzer, die sich nicht um Server, Software-Updates, Backups, UPS usw. kümmern wollen.
Zertifizierungen: Gemäß den Standards ISO 12830 und EN 13485.
Bestellinformation: Alle Komponenten des Systems müssen separat bestellt werden. Spezielle Kits mit allen erforderlichen Komponenten sind separat erhältlich.
Für Informationen zur Installation, Kalibrierung und anderen Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Kundendienstzentrum.
Bitte beachten: Das Monatsabonnement wird im Voraus in Rechnung gestellt und kann durch einfache Kündigung zum Quartalsende beendet werden. Alarm-SMS werden nachträglich in Rechnung gestellt oder sind in der Jahresgebühr enthalten.