Körperdusche, zur Wandmontage
Lieferant: Broen Lab
BROE17081.009EA 0 CHF
BROE17081.009
Körperdusche, zur Wandmontage
Körperdusche mit selbstentleerendem Kopf und Zugstange. Aus Messing mit chemikalienbeständiger Polybeschichtung.
  • Schnellmontagesystem
  • Duschkopf mit verbessertem Sprühmuster
  • Selbstentleerend, nicht tropfend
  • Vorinstalliertes Ventil
  • Für die Montage stehen unterstützende Wandflansche zur Verfügung
Durchflussrate: ca. 80 l/min bei 1 bar Fließdruck
Anschluss: G ½" außen
Tiefe: 600 mm
Gewicht: ca. 3 kg
Zertifizierungen: EN 15154-1 /-2