Visiere, Interchange™
Lieferant: Scott Safety
Interchange™
SCTS2015398EA 322 CHF
SCTS2015398 SCTS2028397 SCTS2015231
Visiere, Interchange™
Interchange™ ist eine umfassende Palette an Visieren und Trägern, die an Kopf und Helm angebracht werden können. Die komplette Reihe der Visierträger zur Helmbefestigung nutzt einen einheitlichen Befestigungsmechanismus, der eine Verbindung zu einer Vielzahl von Visiermaterialien ermöglicht.
  • Visiere können mit dem Brauenschutz verwendet oder an Helmen befestigt werden
  • Verschiedene Visierformen und -materialien lieferbar
  • Schützen Augen und Gesicht vor Stößen, Spritzern oder Wärmeeinwirkung
Bestellinformation: Visiere werden ohne Träger geliefert. Alle Komponenten müssen gesondert bestellt werden. Bitte beachten Sie, dass zur Befestigung des Trägers am Helm ein Adapter benötigt wird.