In sich abgeschlossenen flockeneisautomaten, EF
Lieferant: Scotsman
474-0129EA 5170 CHF
474-0129 474-0130 474-0131 474-0132
In sich abgeschlossenen flockeneisautomaten, EF
Eisbereiter
Die in sich abgeschlossenen EF Flockeneismaschinen werden luftgekühlt und sind aus Edelstahl 304 hergestellt.
  • Mit integriertem Eisflockenspeicher
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Ideal für Anwendungen im Labor und in der Medizin
Alle Modelle arbeiten automatisch und produzieren kleine, unregelmäßige Eisflocken mit konstanter Schmelzrate. Das Eis lässt sich leicht in eine beliebige Form bringen. Für die Flockeneismaschinen wird eine Wasserzufuhr wie bei einer Waschmaschine mit einem Gewinde von 19 mm, eine korrekt ausgelegte Stromversorgung und ein belüfteter Abfluss mit einem Durchmesser von 38 mm (idealerweise nicht höher als der Sockel der Maschine) innerhalb eines Meters der beabsichtigten Maschinenposition benötigt. Dies ist vor der Bestellung zu klären, bzw. bei Bestellung anzugeben.
Die EF-Flockeneismaschinen verfügen jedoch zusätzlich über eine integrierte Ablaufpumpe. Diese ist leicht zu installieren und sorgt für einen einfachen Abfluss. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen.
* Die Kapazitäten des Behälters basieren auf den Volumengrößen der Lagerbehälter; die eigentliche Kapazität kann unter Umständen geringer sein, da es beim Hinunterfallen in den Behälter zu einer Anhäufung von Eis kommen kann.
** Plus 120 mm für die Füße, sofern zutreffend
Bestellinformation: Bitte kontaktieren Sie Avantor vor dem Kauf, falls eine Verbindung zu einer entionisierten Wasserversorgung bevorzugt wird. Bitte beachten Sie, dass Wasserfiltrationssysteme für diese Eismaschinen verfügbar sind. Sie helfen bei der Vermeidung von Kalkablagerungen, Bakterienansammlungen, Korrosion sowie Verschmutzungen. Bitte kontaktieren Sie Avantor für weitere Informationen.
Lieferumfang: All units are delivered without a plug.