Sie suchten nach: Zink-Standards
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.09953.0001)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.09953.0001
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrix: 2 M HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
UOM: 1 * 1 Ampull
Artikel-Nr: (75594-100ML)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 75594-100ML
Beschreibung: Zinc Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: Salpetersäure verd., Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (67902-100ML)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 67902-100ML
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: Salpetersäure verd., Anwendungsgebiet: Ionenchromatographie-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (1.70369.0100)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.70369.0100
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: Salpetersäure verd., Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (SUPL18562-100ML-F)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 18562-100ML-F
Beschreibung: Calibration of ICP, AAS, spectrophotometry or any other analytical technique.
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 0,5 M HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Zink, Matrix: 2% HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Artikel-Nr: (1.70389.0100)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.70389.0100
Beschreibung: Zinc Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: Salpetersäure verd., Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg/L, VWR®, Zink, Matrix: 2-5% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Artikel-Nr: (5791.0100)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Einzelelement-Plasmastandards werden für die Genauigkeit und einfache Kalibrierung sowie für den präzisen Nachweis von Spurenverunreinigungen verwende...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (42453.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Hersteller Artikel Nummer : 42453.18
Beschreibung: Zinc Standard, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrix: Mineralöl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Zinc Standard, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrix: Öl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Zinc Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matrix: 5% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Zinc Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: 5% HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom