Sie suchten nach: Titan-Standards
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.09829.0001)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.09829.0001
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
UOM: 1 * 1 Ampull
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Titan, Matrix: 5% HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Artikel-Nr: (1.70363.0100)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.70363.0100
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (04689-100ML)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 04689-100ML
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: Salpetersäure verd., Anwendungsgebiet: AAS-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: Salpetersäure verd., Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Merck
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Titan, Matrix: H₂O/tr HF, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: (NH₄)₂TiF₆ gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
Artikel-Nr: (5752.0100)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Titanium Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Titan, Matrix: 2-5% HNO₃+tr. HF, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Titanium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Titan, Matrix: H₂O/tr HF, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Titanium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: 5% HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Titanium Standard, Standard für die Verschleißmetallanalyse, 1000 µg/g, Specpure®, Matrix: Öl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
Artikel-Nr: (42451.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Hersteller Artikel Nummer : 42451.18
Beschreibung: Titanium Standard, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrix: Mineralöl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikel-Nr: (PERCN9303754)
Lieferant: PerkinElmer
Hersteller Artikel Nummer : N9303754
Beschreibung: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 125 mL
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom