Sie suchten nach: Iridium-Standards
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Artikel-Nr: (1.70325.0100)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.70325.0100
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 7% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: IrCl₃.3H₂O gelöst in HCl 10%.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Iridium Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Iridium, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Iridium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Artikel-Nr: (ACRO196041000)
Lieferant: Thermo Scientific
Hersteller Artikel Nummer : 196041000
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (HONCE1029-100ML)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Hersteller Artikel Nummer : E1029-100ML
Beschreibung: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (HONCE1394-100ML)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Hersteller Artikel Nummer : E1394-100ML
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (PERCN9303778)
Lieferant: PerkinElmer
Hersteller Artikel Nummer : N9303778
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards, AAS-Standards
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Iridium Standard, 10000 mg/L, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Iridium Standard, 1000 mg/L, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Beschreibung: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom