Sie suchten nach: Nitrit-Standards
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Nitrit-Standardlösung, 0,200 mg/L NO₂-N, Supelco®, Inhalt: NaNO₂ in H₂O, Für Test-Kit(s): 1.14547; 1.14776
Artikel-Nr: (72586-100ML)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 72586-100ML
Beschreibung: Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (1.19899.0500)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.19899.0500
Beschreibung: Nitrit-Standardlösung, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Nitrit-Standardlösung, 1000 mg/l, VWR®, Inhalt: NaNO₂ in H₂O, Anwendungsgebiet: Ionenchromatographie-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Nitrit (in N) 1000 mg/l in Wasserstandard für Ionenchromatographie, 1000 mg/l, VWR®, Inhalt: NaNO₂ in H₂O, Anwendungsgebiet: Ionenchromatographie-Standards
Artikel-Nr: (458092J)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: NO₂ gelöst in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Nitrit-Standardlösung, Specpure®, 1000 mg/l
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Nitrit-Stickstoff-Standardlösung, 1000 mg/l, Matrix: H₂O
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Nitrit-Standardlösung, 1000 mg/l, Matrix: H₂O
Artikel-Nr: (PROOVHG-INO2-500)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Hersteller Artikel Nummer : VHG-INO2-500
Beschreibung: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other...
UOM: 1 * 500 mL
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom