Isovaleriansäureanhydrid 95%
Gefahr
Synonyms: Isopropylessigsäureanhydrid3-Methylbuttersäureanhydrid
ACRO451090250EA 65.5 CHF
ACRO451090250 ACRO451091000
Isovaleriansäureanhydrid 95%
Isovaleriansäureanhydrid
Formel: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015051
CAS-Nummer: 1468-39-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Assay ≥94.0 %