2,4,6-Trimethoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
Achtung
ACRO437330050EA 254 CHF
ACRO437330050 ACRO437330010
2,4,6-Trimethoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
2,4,6-Trimethoxybenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClNO₃
Melting Pt: 204…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012855
CAS-Nummer: 146548-59-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %