(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO436430050EA 329 CHF
ACRO436430050
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97%
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Melting Pt: 40…42 °C
Flash-Pt: 104,4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115306
CAS-Nummer: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8.5° to -12.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)