N-Acetylguanidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO397440050EA
70.1
CHF
ACRO397440050
ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formel:
C₃H₇N₃O MW: 101,11 g/mol Melting Pt: 181…183 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075615 CAS-Nummer: 5699-40-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |