2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO369320010EA
107
CHF
ACRO369320010
2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formel:
C₁₉H₂₁NO₂ MW: 295,382 g/mol Melting Pt: 111…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134280 CAS-Nummer: 81477-94-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 115 °C |
HPLC | ≥97.5 % |